5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
OR54529-100MG
OR54529-1G
OR54529-250MG
OR54529-5G
APOSOR54529-100MGEA
41.9
CHF
APOSOR54529-100MG
APOSOR54529-1G
APOSOR54529-250MG
APOSOR54529-5G
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Formel:
C₆H₈ClN₃O MW: 173,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01837887 CAS-Nummer: 88474-31-1 |