1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 1480 CHF
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,132 g/mol
Siedepunkt: 206…207 °C (756 mm Hg)
Dichte: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045403
CAS-Nummer: 6970-72-5