4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54520-25G
APOSOR54520-25GEA
240
CHF
APOSOR54520-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrClNO MW: 236,494 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878150 CAS-Nummer: 102170-53-6 |