6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54479-5G
APOSOR54479-5GEA
114
CHF
APOSOR54479-5G
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,574 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD19203420 CAS-Nummer: 66346-87-0 |