2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54473-250MG
OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA
55.7
CHF
APOSOR54473-250MG
APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,594 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11845907 CAS-Nummer: 61563-28-8 |