7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (1-Benzothien-7-yl)methylamine hydrochloride
OR54443-1G OR54443-250MG
APOSOR54443-1GEA 974 CHF
APOSOR54443-1G APOSOR54443-250MG
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Formel: C₉H₉NS·ClH
MW: 199,7 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27924152
CAS-Nummer: 870562-96-2
UN: 3259
ADR: 8,III