2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54427-1G
OR54427-250MG
APOSOR54427-1GEA
731
CHF
APOSOR54427-1G
APOSOR54427-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18392274 CAS-Nummer: 90407-28-6 |