8-Amino-5-chloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloroquinolin-8-amine
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 1050 CHF
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00461243
CAS-Nummer: 5432-09-7