5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α,5-Dichloro-2-picoline hydrochloride
OR54365-250MG
OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA
184
CHF
APOSOR54365-250MG
APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₅Cl₂N·ClH MW: 198,478 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20921510 CAS-Nummer: 124425-84-9 |