5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-2-(chlorosulphonyl)-3-methylbenzo[b]thiophene, 5-Bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5378-1G OR5378-250MG
APOSOR5378-1GEA 453 CHF
APOSOR5378-1G APOSOR5378-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆BrClO₂S₂
MW: 325,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094671
CAS-Nummer: 338797-11-8
UN: 1759
ADR: 8,III