4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53151-5G OR53151-25G
APOSOR53151-5GEA 88.9 CHF
APOSOR53151-5G APOSOR53151-25G
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
MW: 236,654 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13192256
CAS-Nummer: 417721-36-9