2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Bis-[4-(3-acryloyloxypropyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene
OR53135-1G OR53135-5G OR53135-25G
APOSOR53135-1GEA 52.2 CHF
APOSOR53135-1G APOSOR53135-5G APOSOR53135-25G
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Formel: C₃₃H₃₂O₁₀
MW: 588,601 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743681
CAS-Nummer: 174063-87-7