Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53130-1G
OR53130-250MG
APOSOR53130-1GEA
488
CHF
APOSOR53130-1G
APOSOR53130-250MG
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Formel:
C₆H₉N₃O₂S·BrH MW: 268,132 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD30297372 CAS-Nummer: 67618-34-2 |