Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53119-1G OR53119-5G
APOSOR53119-1GEA 385 CHF
APOSOR53119-1G APOSOR53119-5G
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Formel: 2C₆H₁₀N₂·C₂H₂O₄
MW: 310,349 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26959050
CAS-Nummer: 1523571-93-8