(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53117-1G
OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA
342
CHF
APOSOR53117-1G
APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Formel:
C₆H₅N₃ MW: 119,124 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09759105 CAS-Nummer: 59566-45-9 |