2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-one
OR53110-25G
APOSOR53110-25GEA 227 CHF
APOSOR53110-25G
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781036
CAS-Nummer: 252561-81-2