2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)phenol
OR53102-5G OR53102-25G
APOSOR53102-5GEA 90.5 CHF
APOSOR53102-5G APOSOR53102-25G
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂O
MW: 308,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152389
CAS-Nummer: 98-22-6