4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53091-1G
OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA
34.8
CHF
APOSOR53091-1G
APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₅H₅BrN₂O MW: 189,01 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09701342 CAS-Nummer: 954240-46-1 |