5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53087-1G OR53087-5G
APOSOR53087-1GEA 463 CHF
APOSOR53087-1G APOSOR53087-5G
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14707352
CAS-Nummer: 1221342-38-6