5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53053-1G
OR53053-250MG
APOSOR53053-1GEA
872
CHF
APOSOR53053-1G
APOSOR53053-250MG
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₉H₆N₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22199325 CAS-Nummer: 1374115-61-3 |