6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (Imidazo[1,2-a]pyrazin-6-yl)acetylene
OR53013-1G OR53013-250MG
APOSOR53013-1GEA 0 CHF
APOSOR53013-1G APOSOR53013-250MG
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21647858
CAS-Nummer: 1372096-41-7