2-Ethynyl-5-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 236 CHF
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
MW: 117,148 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C (24 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13175240
CAS-Nummer: 30413-61-7