4-Ethynyl-2-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Ethynyl-2-picoline, (2-Methylpyridin-4-yl)acetylene
OR53009-1G
OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA
567
CHF
APOSOR53009-1G
APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Formel:
C₈H₇N MW: 117,148 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13175243 CAS-Nummer: 30413-56-0 |