2-Ethynyl-3-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-picoline
OR53007-1G OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA 784 CHF
APOSOR53007-1G APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Formel: C₈H₇N
MW: 117,148 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13175242
CAS-Nummer: 30413-59-3