3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52991-1G
OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA
688
CHF
APOSOR52991-1G
APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₄S MW: 263,698 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18426353 CAS-Nummer: 1263276-33-0 |