3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 244 CHF
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₄S
MW: 308,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11131893
CAS-Nummer: 1019384-91-8