4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52989-1G OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA 297 CHF
APOSOR52989-1G APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06353544
CAS-Nummer: 473477-03-1