4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52988-1G
OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA
177
CHF
APOSOR52988-1G
APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02675789 CAS-Nummer: 59210-61-6 |