6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52982-1G OR52982-5G
APOSOR52982-1GEA 307 CHF
APOSOR52982-1G APOSOR52982-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20492485
CAS-Nummer: 1352909-30-8