5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR52949-1G
OR52949-250MG
APOSOR52949-1GEA
119
CHF
APOSOR52949-1G
APOSOR52949-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₄ClN₃O MW: 181,579 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22551530 CAS-Nummer: 1256162-94-3 |