2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52935-100MG OR52935-1G OR52935-250MG
APOSOR52935-100MGEA 25.8 CHF
APOSOR52935-100MG APOSOR52935-1G APOSOR52935-250MG
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide 95%
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09030601
CAS-Nummer: 890707-28-5