Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid methyl ester
OR52907-1G OR52907-250MG OR52907-5G
APOSOR52907-1GEA 289 CHF
APOSOR52907-1G APOSOR52907-250MG APOSOR52907-5G
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate
Formel: C₈H₅Cl₃O₂
MW: 239,483 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024963
CAS-Nummer: 86569-78-0