Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dibromobenzoic acid methyl ester
OR52900-1G OR52900-250MG OR52900-5G
APOSOR52900-1GEA 289 CHF
APOSOR52900-1G APOSOR52900-250MG APOSOR52900-5G
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Methyl 2,6-dibromobenzoate
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234397
CAS-Nummer: 873994-34-4