Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52899-25G
OR52899-5G
APOSOR52899-25GEA
57.5
CHF
APOSOR52899-25G
APOSOR52899-5G
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,201 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203654 CAS-Nummer: 23617-71-2 |