4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Bromopyridin-4-yl)ethanone
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 279 CHF
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128861
CAS-Nummer: 111043-06-2