3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52769-100MG
OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA
557
CHF
APOSOR52769-100MG
APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ MW: 177,246 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20727598 CAS-Nummer: 1286273-41-3 |