2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52767-1G
OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA
889
CHF
APOSOR52767-1G
APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ MW: 177,246 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03268586 CAS-Nummer: 35980-78-0 |