4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(6-Bromopyridin-3-yl)morpholine
OR52764-1G OR52764-250MG
APOSOR52764-1GEA 187 CHF
APOSOR52764-1G APOSOR52764-250MG
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
MW: 243,1 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11869572
CAS-Nummer: 952582-08-0