1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52758-1G
OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA
219
CHF
APOSOR52758-1G
APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Formel:
C₉H₁₂BrN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09910225 CAS-Nummer: 87394-56-7 |