3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-bromo-2-iodophenyl)methanol
OR52730-1G OR52730-250MG OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA 241 CHF
APOSOR52730-1G APOSOR52730-250MG APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391655
CAS-Nummer: 1261571-03-2