Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 258 CHF
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,941 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398801
CAS-Nummer: 121772-84-7