3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 41.8 CHF
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390264
CAS-Nummer: 63471-25-0
UN: 3261
ADR: 8,III