3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52706-10G OR52706-1G OR52706-5G
APOSOR52706-10GEA 787 CHF
APOSOR52706-10G APOSOR52706-1G APOSOR52706-5G
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462872
CAS-Nummer: 882722-99-8