3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 347 CHF
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.031 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392284
CAS-Nummer: 1261475-45-9