4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52693-100MG
OR52693-50MG
OR52693-1G
APOSOR52693-100MGEA
1100
CHF
APOSOR52693-100MG
APOSOR52693-50MG
APOSOR52693-1G
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Formel:
C₁₈H₁₆BrClO MW: 363,676 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29919372 CAS-Nummer: 1415477-23-4 |