Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 289 CHF
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₂₁BO₃
MW: 212.094 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09997791
CAS-Nummer: 1391850-39-7