5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
OR52472-100MG OR52472-1G OR52472-250MG
APOSOR52472-100MGEA 94 CHF
APOSOR52472-100MG APOSOR52472-1G APOSOR52472-250MG
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Formel: C₁₂H₂₀N₄
MW: 220,314 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12175168
CAS-Nummer: 866620-36-2