Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52466-1G OR52466-5G
APOSOR52466-1GEA 25.8 CHF
APOSOR52466-1G APOSOR52466-5G
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₉H₁₀O₃
Melting Pt: 71…72 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00090077
CAS-Nummer: 22446-37-3
EINECS: 245-004-5