cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52453-10G
OR52453-50G
OR52453-5G
OR52453-1G
APOSOR52453-10GEA
0
CHF
APOSOR52453-10G
APOSOR52453-50G
APOSOR52453-5G
APOSOR52453-1G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂·ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00787794 CAS-Nummer: 118785-96-9 |