2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52432-1G OR52432-250MG
APOSOR52432-1GEA 119 CHF
APOSOR52432-1G APOSOR52432-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₃ClN₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19382468
CAS-Nummer: 1245811-20-4